Merck
410004
Sigma-Aldrich
(2-Methyl-2-butyl)-vinylether
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
Dichte
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(C)OC=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)