Wichtige Dokumente
409413
2-(Triisopropylsilyl)-1,3-dithian
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
46-49 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)C1SCCCS1
InChI
1S/C13H28S2Si/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)13-14-8-7-9-15-13/h10-13H,7-9H2,1-6H3
InChIKey
RDHMCAVXJVTKDB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)