Merck
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iod-Ala-OBzl
97%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-3-iod-L-alaninbenzylester, Boc-3-iod-L-alanin-benzylester
About This Item
Lineare Formel:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.23
Beilstein:
4506658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)