Merck
404292
Sigma-Aldrich
[R-(R*,S*)]-(−)-N-[2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-carbamidsäure-tert.-butylester
98%
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
60-65 °C (lit.)
Sonstige Hinweise
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)