Wichtige Dokumente
40409
3,7-Dimethylharnsäure
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxy-purin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
CN1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2C
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)
InChIKey
HMLZLHKHNBLLJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?