Merck
403687
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-titanat
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
Bi2O3·2TiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
O=[Bi]O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)