Merck
402680
Sigma-Aldrich
Chromcarbid
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
Cr3C2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Dichte
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
InChIKey
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)