Merck
399493
Sigma-Aldrich
Niobsilicid
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
NbSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
[Nb++].[Si-]#[Si-]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)