Merck
398861
Sigma-Aldrich
Blei(II)-wolframat
99.9%
About This Item
Lineare Formel:
PbWO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
SMILES String
[PbH2++].[O-][W]([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)