Merck
396184
Sigma-Aldrich
Magnesiumtitanat(IV)
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
MgTiO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)