Merck
392677
Sigma-Aldrich
Cinnamyl-triphenylphosphoniumchlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
225-227 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].C(\C=C\c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)