Wichtige Dokumente
392553
Fumarsäurediamid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH=CHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC(=O)\C=C\C(N)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?