Merck
392065
Sigma-Aldrich
2-(Allylthio)-benzimidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.26
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
139-141 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)