Wichtige Dokumente
390321
Trifluoracetaldehyd-dimethylacetal
99%
Synonym(e):
1,1,1-Trifluor-2,2-dimethoxy-ethan, 2,2-Dimethoxy-1,1,1-trifluor-ethan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.09
Beilstein:
2070944
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.320 (lit.)
bp
78-79 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(OC)C(F)(F)F
Anwendung
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)