Merck
390038
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-7-[1-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-trans-6-heptensäure-ethylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
153-155 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)