Merck
389005
Sigma-Aldrich
Phthalsäure-(butoxycarbonylmethyl)-butylester
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
2-[CH3(CH2)3O2CCH2O2C]C6H4CO2(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
technical grade
Dampfdichte
11.8 (vs air)
Dampfdruck
3.9 mmHg ( 200 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
219 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
Anwendung
Useful poly(vinyl chloride) plasticizer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)