Wichtige Dokumente
386766
Poly-L-arginin -sulfat (Salz)
average Mv 50,000-150,000
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
Mol-Gew.
average Mv 50,000-150,000
SMILES String
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)