Merck
386251
Sigma-Aldrich
2-{[3-(3-Sulfopropyl)-2-benzothiazolinyliden]-methyl}-1-(3-sulfopropyl)-naphtho[1,2-d]thiazoliumbetain inneres Salz, Triethylammoniumsalz
Dye content 85 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H39N3O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 85%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
441 nm
SMILES String
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)