Merck
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinyliden)-ethyliden]-2-thioxo-4-oxazolidinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
199-202 °C (lit.)
SMILES String
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)