Wichtige Dokumente
385654
4-(4-Methylpiperidino)-pyridin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)