Merck
385557
Sigma-Aldrich
Diisopropyl-octylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7SiH[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
80-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H32Si/c1-6-7-8-9-10-11-12-15(13(2)3)14(4)5/h13-15H,6-12H2,1-5H3
InChIKey
AELQFRLRNCJZQE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves