381896
2,3-Naphthalocyanin
Dye content 95 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Qualitätsniveau
λmax
712 nm
SMILES String
c1ccc2cc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc9ccccc9cc78)c%10cc%11ccccc%11cc6%10)c%12cc%13ccccc%13cc5%12)c3cc2c1
InChI
1S/C48H26N8/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41/h1-24H,(H2,49,50,51,52,53,54,55,56)
InChIKey
LKKPNUDVOYAOBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable