Merck
378461
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan-co-methylphenylsiloxan)
viscosity 500 cSt 
Größe auswählen
50 ML
CHF 168.00
CHF 168.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 168.00
About This Item
Lineare Formel:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 168.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4291
Viskosität
500 cSt
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChIKey
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.