Merck
377856
Sigma-Aldrich
1-Triethylsiloxy-1,3-butadien (cis+trans)
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.35
Beilstein:
4367953
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
120-125 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)