Merck
377368
Supelco
Natriumpolywolframat -Lösung
in H2O
Synonym(e):
Natrium-polywolframat -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
3Na2WO4·9WO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2968.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Zusammensetzung
W, 55%
Konzentration
in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.5555
Dichte
2.82 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)