Wichtige Dokumente
377104
1-Acetylindol
98%
Synonym(e):
NSC 521758
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.607 (lit.)
bp
123-125 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-8(12)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)11/h2-7H,1H3
InChIKey
UUCUQJHYUPXDHN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Antimycobacterial agents
- Cyclin-dependent kinase (CDK2) inhibitors
Reactant for:
- C3-C3 oxidative cross-coupling reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)