Merck
376396
Sigma-Aldrich
(−)-N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-weinsäurediamid
98%
Synonym(e):
(−)-D-Weinsäure-bis-(dimethylamid), (S,S)-(−)-2,3-Dihydroxy-N,N,N′,N′-tetramethylsuccinamid, N,N,N′,N′-Tetramethyl-D-tartaramid
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(OH)CON(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
Beilstein:
4675378
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −46°, c = 3 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
186-188 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
PCYDYHRBODKVEL-WDSKDSINSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable