Merck
376167
Sigma-Aldrich
N-Trimethylsilylmethyl-phthalimid
98%
Synonym(e):
Phthalimidomethyl-trimethylsilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.34
Beilstein:
153462
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
bp
76-77 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-27 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)