Merck
375543
Sigma-Aldrich
[1,2,3,4-Tetrakis-(methoxycarbonyl)-1,3-butadien-1,4-diyl]-palladium
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O8Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
207 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COC(=O)C1=C(C(=O)OC)C(C(=O)OC)=C([Pd]1)C(=O)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)