Wichtige Dokumente
375373
2-Propylimidazol
92%, technical grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
92%
bp
152-154 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-62 °C (lit.)
SMILES String
CCCc1ncc[nH]1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)