Merck
372706
Sigma-Aldrich
Tantalsilicid
−230 mesh
About This Item
Lineare Formel:
TaSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Partikelgröße
−230 mesh
SMILES String
[Ta++].[Si-]#[Si-]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)