Wichtige Dokumente
368490
1-(4-Trifluormethylphenyl)-ethanol
technical grade, 90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?