Merck
368369
Sigma-Aldrich
(E)-4-Chlor-3-methoxy-2-butensäure-methylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C(OCH3)=CHCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.59
Beilstein:
5376618
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)\C=C(/CCl)OC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)