Merck
367249
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.25
Beilstein:
2047602
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −58°, c = 10 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
bp
276-281 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1CCCC[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-13H,4-5,8-9H2/t11-,12+/m0/s1
InChIKey
AAIBYZBZXNWTPP-NWDGAFQWSA-N
Anwendung
Used to prepare chiral isoprenyl and vinyl ethers and chiral pyruvates.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The resolution of racemic hydroperoxides: the preparation of optically pure hydroperoxide natural products.
P Dussault et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(18), 6276-6277 (1988-08-01)
Synthesis, 836-836 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2258-2258 (1989)