Merck
365742
Sigma-Aldrich
3,4′-Bis-(trifluormethyl)-benzophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3C6H4)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)