Merck
365467
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butandiol
98%
Synonym(e):
(+)-(2R,3R)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butandiol, (+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol, 1,4-Di-O-benzyl-D-threitol
About This Item
Lineare Formel:
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.36
Beilstein:
3557415
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
InChIKey
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable