Merck
365408
Sigma-Aldrich
Tetrakis-(1-methoxyvinyl)-zinn
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O4Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.99
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)