Wichtige Dokumente
363677
5,7-Dodecadiin
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Enthält
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC#CC#CCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)