Merck
363189
Sigma-Aldrich
2-Brombenzyl-succinimidylcarbonat
97%
Synonym(e):
N-(2-Brombenzyloxycarbonyloxy)-succinimid, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Brombenzyloxycarbonyloxy)-succinimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10BrNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.12
Beilstein:
3623239
MDL-Nummer:
Assay
97%
SMILES String
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChIKey
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)