Wichtige Dokumente
362158
4-Phenyl-1-propylpyridiniumiodid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
Warnhinweis
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)