Merck
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-phenylbenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)