Wichtige Dokumente
360333
Natrium-phosphonoformiat tribasisch Hexahydrat
98%
Synonym(e):
Phosphonoameisensäure Trinatriumsalz Hexahydrat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Na2O3PCO2Na · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.04
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChIKey
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Jocelyne Piret et al.
Journal of virology, 89(8), 4636-4644 (2015-02-13)
DNA polymerases of the Herpesviridae and bacteriophage RB69 belong to the α-like DNA polymerase family. In spite of similarities in structure and function, the RB69 enzyme is relatively resistant to foscarnet, requiring the mutation V478W in helix N to promote