Merck
360228
Sigma-Aldrich
L-Lysin -dihydrochlorid
99%
Synonym(e):
(S)-2,6-Diaminohexansäure -dihydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.11
Beilstein:
4539715
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
200-206 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChIKey
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)