Wichtige Dokumente
358762
1,2,4-Triethyl-benzol
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
220-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(CC)c(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
WNLWIOJSURYFIB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?