Merck
357383
Sigma-Aldrich
Platin-Iridium-Legierung 70:30
wire, diam. 0.5 mm
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101711
PubChem Substanz-ID:
Form
wire
Zusammensetzung
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
Durchmesser
0.5 mm
SMILES String
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
InChIKey
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
Menge
440 mg = 10 cm; 2.2 g = 50 cm
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.