Merck
356417
Supelco
Niob ICP/DCP Standardlösung
analytical standard, 10,000 μg/mL Nb in H2O
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Enthält
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
Konzentration
10,000 μg/mL Nb in H2O
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Format
single component solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)