Merck
344885
Sigma-Aldrich
Piperidin Thiocyanat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.24
MDL-Nummer:
Assay
97%
SMILES String
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
InChIKey
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)