Merck
344842
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis-(3-pyridylmethyl)-thioharnstoff
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
157-159 °C (lit.)
SMILES String
S=C(NCc1cccnc1)NCc2cccnc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)