343889
1,2-Bis(2-Aminophenoxy)ethan-N,N,NN,N,N′,N′-Tetraessigsäure
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,2′-(Ethylendioxy)dianilin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure, BAPTA, Ethylendioxybis(o-phenylennitrilo)tetraessigsäure
About This Item
Qualität
technical grade
Assay
90%
SMILES String
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChIKey
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)