Merck
343269
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-fluorid
fused, pieces, 3-12 mm, 99.9%
Synonym(e):
Yttrium trifluoride
About This Item
Lineare Formel:
YF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99.9%
Form
fused
pieces
Partikelgröße
3-12 mm
Dichte
4.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Y](F)F
InChI
1S/3FH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Geeignet für das Vakuumbedampfen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)